Merck
175595
Sigma-Aldrich
ジエトキシジメチルシラン
97%
別名:
ジメチルジエトキシシラン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 ML
¥4,860
500 ML
¥11,900
¥4,860
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 ML
¥4,860
500 ML
¥11,900
About This Item
化学式:
(CH3)2Si(OC2H5)2
CAS番号:
分子量:
148.28
Beilstein:
1736110
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥4,860
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.381 (lit.)
bp
114 °C (lit.)
密度
0.865 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCO[Si](C)(C)OCC
InChI
1S/C6H16O2Si/c1-5-7-9(3,4)8-6-2/h5-6H2,1-4H3
InChI Key
YYLGKUPAFFKGRQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
ジエトキシジメチルシラン(DEDMS)は、疎水性を促進する各ユニットに2個のメチル基を持つ有機修飾ケイ酸塩(ORMOSIL)です。主にさまざまな基板を官能化するために利用されます。[1]
アプリケーション
DEDMSとトリエトキシメチルシランの複合材料を使用して、オキシカーバイドシリコン(SiOC)を調製するための液体前駆体樹脂を合成できます。[2][3]食品の酸化防止包装材料として使用可能なゾルゲルコーティングをポリアミド-ポリエチレン(PA/PE)上に形成できます。[4]また、水媒介性ポリウレタンと防錆コーティング複合材料を形成するポリジメチルシロキサンの合成の前駆体としても使用できます。[5]
ジエトキシジメチルシラン(DMDES)はエポキシ樹脂6、および純シリカやPd/SiO2の水素ガスセンサー表面の修飾に使用できる可能性があります。表面修飾によって、センサーのガス検知特性が向上します。{43}-{44}ジエトキシジメチルシランは超微細SiC粉末を合成する前駆体として使用できる可能性があります。{45} ORMOSIL(有機修飾ケイ酸塩)およびa-SiOxCyHz薄膜の前駆体として、その使用が研究で報告されています。{47}
ピクトグラム
FlameHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2 - Repr. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
42.8 °F - closed cup
引火点(℃)
6 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
175595-100ML:
175595-500ML:
175595-5KG:
175595-VAR:
175595-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Foaming of polysiloxane resins with ethanol: A new route to pyrolytic macrocellular SiOC foams.
Strachota A, et al.
Ceramics International, 41(10), 13561-13571 (2015)
Carbon dioxide laser synthesis of ultrafine silicon carbide powders from diethoxydimethylsilane.
Li, Ya-Li, et al.
Journal of the American Ceramic Society. American Ceramic Society, 77(6), 1662-1664 (1994)
Hydrogen sensing properties of SnO 2 varistors loaded with SiO 2 by surface chemical modification with diethoxydimethylsilane.
Hyodo T, et al.
Sensors and Actuators B, Chemical, 64(1), 175-181 (2000)
Flexible hybrid coatings with efficient antioxidation properties.
Bossi E, et al.
Food Packaging and Shelf Life, 10(10), 106-114 (2016)
Surface Modification of Sol-Gel Hybrid films using fluorinated silica nanoparticles
Purcar, V., Donescu, D., Spataru, I. C., Ghiurea, M., Caprarescu, S., Petcu, C., & Nistor
Rev. Roum. Chim., 58(1), 37-42 (2013)