Merck
175560
Sigma-Aldrich
トリエトキシビニルシラン
97%
別名:
(トリエトキシシリル)エチレン, ビニルトリエトキシシラン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2C=CHSi(OC2H5)3
CAS番号:
分子量:
190.31
Beilstein:
1767229
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
97%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.398 (lit.)
bp
160-161 °C (lit.)
62-63 °C/20 mmHg (lit.)
密度
0.903 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCO[Si](OCC)(OCC)C=C
InChI
1S/C8H18O3Si/c1-5-9-12(8-4,10-6-2)11-7-3/h8H,4-7H2,1-3H3
InChI Key
FWDBOZPQNFPOLF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
トリエトキシビニルシラン(TEVS)は、架橋に使用でき、機械的特性および熱特性が良好な絶縁層を形成できるシランカップリング剤であり、付着促進剤です。
アプリケーション
TEVSは、食品包装を用途として線形低密度ポリエチレン(LLDP)上で強化できるシリカナノ粒子(SiNP)の表面修飾に使用できます。TEVSは、光線力学的療法のために組織を人工的に増感するために、プロトポルフィリンXI、メチレンブルーなどさまざまな色素と共にカプセル封入できます。
トリエトキシビニルシランは(TEVS)、ナノシリカ粒子およびポリ(ビニル酢酸)の修飾に使用されました。TEVSは、スチレン(St)、アクリル酸ブチル(BA)、およびメタクリル酸(MAA)とのエマルジョン共重合を受けることができます。TEVSのスチレン(St)とのランダムコポリマーの作成が報告されています。TEVSは、異なるシリケート上でスチレンおよびメチルメタクリレートとのグラフト重合を受けることができます。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
93.2 °F - closed cup
引火点(℃)
34 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
175560-BULK:
175560-500ML:
175560-VAR:
175560-100ML:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Effect of nano-silica loading on barrier and mechanical properties of food packaging based LLDPE film.
Thanakkasaranee S, et al.
Advanced Materials Research, 488, 919-922 (2012)
Pre-treatment of flax fibers for use in rotationally molded biocomposites
Wang, B., Panigrahi, S., Tabil, L., & Crerar, W.
Journal of Reinforced Plastics and Composites, 26(5), 447-463 (2007)
Effect of Photon Radiations in Semi-Rigid Artificial Tissue Sensitized by Protoporphyrin IX Encapsulated with Silica Nanoparticles.
IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 305(1), 012014-012014 (2018)
Process optimization for improved adhesion in the grafting of triethoxyvinylsilane on VLDPE via reactive extrusion.
Schaible S, et al.
European Polymer Journal, 107, 9-14 (2018)
A novel method for the synthesis of polystyrene-graft-silica particles using random copolymers based on styrene and triethoxyvinylsilane.
Applied Surface Science, 257(20), 8581-8586 (2011)