Merck
257885
Sigma-Aldrich
トリメチルシリルシクロペンタジエン、異性体混合物
別名:
NSC 176274
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 G
¥47,000
¥47,000
出荷予定日2025年4月13日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 G
¥47,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H14Si
CAS番号:
分子量:
138.28
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥47,000
出荷予定日2025年4月13日
バルクの問い合わせ
フォーム
liquid
品質水準
屈折率
n20/D 1.471 (lit.)
bp
138-140 °C (lit.)
密度
0.833 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
−20°C
SMILES記法
C[Si](C)(C)C1C=CC=C1
InChI
1S/C8H14Si/c1-9(2,3)8-6-4-5-7-8/h4-8H,1-3H3
InChI Key
VMFHCJPMKUTMMQ-UHFFFAOYSA-N
詳細
トリメチルシリルシクロペンタジエンは、アルコール溶媒中で三塩化ルテニウムと反応して、ルテノセン[1]を生成します。
アプリケーション
以下に関連する反応物:
  • Diels-Alder反応
  • 環官能基化モリブデノセン錯体の合成
  • アリル異性化
  • C5環の芳香族化
  • 求核付加によるN-ヒドロキシインドールの合成
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
84.2 °F - closed cup
引火点(℃)
29 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
257885-1G:
257885-VAR:
257885-10G:
257885-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Multiple desilylation of silylated cyclopentadienes promoted by ionic ruthenium and rhodium halides.
Winter CH, et al.
Inorganic Chemistry, 32(17), 3654-3659 (1993)