Merck
459968
Sigma-Aldrich
1,2,3,4-テトラフェニル-1,3-シクロペンタジエン
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥14,400
¥14,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥14,400
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C29H22
CAS番号:
分子量:
370.48
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥14,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
solid
mp
180-182 °C (lit.)
官能基
phenyl
SMILES記法
C1C(c2ccccc2)=C(c3ccccc3)C(c4ccccc4)=C1c5ccccc5
InChI
1S/C29H22/c1-5-13-22(14-6-1)26-21-27(23-15-7-2-8-16-23)29(25-19-11-4-12-20-25)28(26)24-17-9-3-10-18-24/h1-20H,21H2
InChI Key
JCXLYAWYOTYWKM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
1,2,3,4-Tetraphenyl-1,3-cyclopentadiene is formed as one of the condensation products during the reactions of diphenylacetylene with methylchromium systems.[1]
アプリケーション
1,2,3,4-Tetraphenyl-1,3-cyclopentadiene (TPCP) may be employed for the fabrication of triple-layer blue-emitting device.[2]
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
459968-1G:
459968-250MG:
459968-BULK:
459968-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Effect of electric field strength on the electroluminescence spectra of a blue-emitting device.
Cao H, et al.
Synthetic Metals, 96(3), 191-194 (1998)
Formation of 1, 3, 4, 5-tetraphenyl-2, 6, 7-trioxabicyclo [3.2. 1] oct-3-ene from the ozonolysis of 1, 2, 3, 4-tetraphenyl-1, 3-cyclopentadiene. First [3+ 4] addition of a carbonyl oxide moiety to an. alpha.,. beta.-unsaturated carbonyl group.
Mori M, et al.
Journal of the American Chemical Society, 109(14), 4407-4408 (1987)
Cyclization of diphenylacetylene on methylchromium s-complexes II. Cyclic and linear condensations.
Michman M and Zeiss HH.
Journal of Organometallic Chemistry, 25(1), 161-166 (1970)
Yang Yang et al.
Nature communications, 10(1), 3165-3165 (2019-07-20)
Vitrimers are one kind of covalently crosslinked polymers that can be reprocessed. Topology freezing transition temperature (Tv) is vitrimer's upper limit temperature for service and lower temperature for recycle. However, there has been no proper method to detect the intrinsic