Merck
257206
Sigma-Aldrich
トリイソブチルアルミニウム
別名:
TIBA, アルミニウムトリイソブタニド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[(CH3)2CHCH2]3Al
CAS番号:
分子量:
198.32
Beilstein:
3587328
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.4494 (lit.)
bp
86 °C/10 mmHg (lit.)
mp
4-6 °C (lit.)
密度
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)C[Al](CC(C)C)CC(C)C
InChI
1S/3C4H9.Al/c3*1-4(2)3;/h3*4H,1H2,2-3H3;
InChI Key
MCULRUJILOGHCJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
包装
Supplied in a Sure/Pac cylinder and has a 1/4-turn bronze ball valve with a female 1/4" NPT outlet thread (Z122661) installed. Before using the cylinder, ensure that the valve is closed, then remove carbon steel plug that seals the outlet valve.
Compatible with the following:For instructions please refer to technical bulletin AL-136: The Aldrich Sure/Pac Cylinder System
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Sure/Pac is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
よく一緒に購入される製品
製品番号
詳細
価格
セプタム インレット アダプター
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
保管分類コード
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
nwg
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
アルキルアルミニウム
危険等級I
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
257206-VAR:
257206-500G:
257206-BULK:
257206-100G:4548173955926
257206-1KG:4548173955933
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Nandita M Weliange et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 44(34), 15286-15296 (2015-06-05)
The insertion, elimination and isomerisation of octenes with di-n-octylaluminium hydride [HAl(Oct)2], tri-n-octylaluminium [Al(Oct)3] and sec-octylaluminium species have been studied as individual steps in a putative aluminium based contrathermodynamic olefin isomerisation process. While elimination of 1-octene from [Al(Oct)3] is energetically unfavourable
Yunhong Zhang et al.
Carbohydrate polymers, 113, 446-454 (2014-09-27)
Alginate oligosaccharides (AOS), which are marine oligosaccharides, are involved in regulating plant root growth, but the promotion mechanism for AOS remains unclear. Here, AOS (10-80 mg/L) induced the expression of auxin-related gene (OsYUCCA1, OsYUCCA5, OsIAA11 and OsPIN1) in rice (Oryza
Inmaculada Suárez et al.
Journal of chromatography. A, 1407, 193-202 (2015-07-15)
Average molecular weights and polydispersity indexes are some of the most important parameters considered in the polymer characterization. Usually, gel permeation chromatography (GPC) and multi angle light scattering (MALS) are used for this determination, but GPC values are overestimated due
資料
Nanomaterials are considered a route to the innovations required for large-scale implementation of renewable energy technologies in society to make our life sustainable.
ALD技術による薄膜およびナノ粒子の作製法および、それらナノ材料のリチウムイオン電池、燃料電池および太陽電池への応用について概説します。