Merck
388548
Sigma-Aldrich
酢酸ストロンチウム
別名:
Strontium diacetate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 G
¥9,150
500 G
¥22,500
¥9,150
出荷可能日2025年4月17日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 G
¥9,150
500 G
¥22,500
About This Item
化学式:
(CH3CO2)2Sr
CAS番号:
分子量:
205.71
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥9,150
出荷可能日2025年4月17日詳細
バルクの問い合わせ
グレード
for analytical purposes
品質水準
不純物
~3% water
SMILES記法
CC(=O)O[Sr]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.Sr/c2*1-2(3)4;/h2*1H3,(H,3,4);/q;;+2/p-2
InChI Key
RXSHXLOMRZJCLB-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
酢酸ストロンチウムは、以下を合成するためのストロンチウム前駆体として使用できます:
  • チタンイソプロポキシドとの熱水合成によるチタン酸ストロンチウム(SrTiO3)。[1]
  • いくつかの同調可能な誘電体デバイスの開発に適用できるチタン酸鉛ストロンチウム薄膜。[2]
  • アンモニア窒化によるストロンチウムシアナミド多形。[3]
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
388548-100G:
388548-500G:
388548-BULK:
388548-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ammonia nitridation synthesis and structural change of strontium cyanamide polymorphs
Takeda T, et al.
J. Ceram. Soc. Jpn., 115(1347), 729-731 (2007)
A facile hydrothermal synthesis of SrTiO3 for dye sensitized solar cell application
Jayabal P, et al.
Journal of alloys and compounds, 586, 456-461 (2014)
D Cummins
The Journal of clinical dentistry, 22(4), 97-99 (2011-01-01)
This paper briefly discusses recent scientific and clinical research validating the effectiveness of a toothpaste containing 8.0% arginine and calcium carbonate, known as Pro-Argin technology, including clinical evidence for the superior efficacy of this toothpaste versus a potassium-based desensitizing toothpaste.
Charles R Parkinson et al.
The Journal of clinical dentistry, 22(3), 74-81 (2011-09-13)
The objective of this study was to evaluate the relative level of dentin tubule occlusion and dentin mineralization conferred by a 5% w/w calcium sodium phosphosilicate (45S5)/1450 ppm fluoride toothpaste in comparison to a range of commercial toothpastes reported to
T Schiff et al.
The Journal of clinical dentistry, 22(4), 128-138 (2011-01-01)
The objective of this 16-week, double-blind, randomized, switch-over design study was to compare the efficacy in reducing dentin hypersensitivity of a dentifrice containing 8.0% arginine, calcium carbonate, and 1450 ppm fluoride as sodium monofluorophosphate (Colgate Sensitive Pro-Relief [also marketed as