Merck
255084
Sigma-Aldrich
サルコシンエチルエステル 塩酸塩
99%
別名:
サルコシン酸エチル 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 G
¥7,450
¥7,450
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 G
¥7,450
About This Item
化学式:
CH3NHCH2COOC2H5 · HCl
CAS番号:
分子量:
153.61
Beilstein:
3911182
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥7,450
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
solid
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
127-128 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
Cl[H].CCOC(=O)CNC
InChI
1S/C5H11NO2.ClH/c1-3-8-5(7)4-6-2;/h6H,3-4H2,1-2H3;1H
InChI Key
NIDZUMSLERGAON-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
255084-BULK:
255084-10G:
255084-50G:
255084-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Joan Carles Nadal et al.
Journal of chromatography. A, 1626, 461348-461348 (2020-08-17)
Solid-phase extraction (SPE) is a widely-used and very well-established sample preparation technique for liquid samples. An area of on-going focus for innovation in this field concerns the development of new and improved SPE sorbents that can enhance the sensitivity and/or