Merck
460613
Sigma-Aldrich
サルコシンtert-ブチルエステル 塩酸塩
97%
別名:
サルコシン酸tert-ブチル 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥18,700
25 G
¥62,500
¥18,700
出荷可能日2025年4月14日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥18,700
25 G
¥62,500
About This Item
化学式:
CH3NHCH2CO2C(CH3)3 · HCl
CAS番号:
分子量:
181.66
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥18,700
出荷可能日2025年4月14日詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
mp
137-141 °C (dec.) (lit.)
官能基
amine
ester
SMILES記法
Cl.CNCC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C7H15NO2.ClH/c1-7(2,3)10-6(9)5-8-4;/h8H,5H2,1-4H3;1H
InChI Key
RNLQHMIDSCYLAK-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
Sarcosine tert-butyl ester hydrochloride may be used for the synthesis of (N-(((tert-butyl)oxycarbonyl)methyl)-N-methylcarbamoyl)methyl(2S)-2-(6-methoxy(2-naphthyl))propanoate.[1]
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
460613-5G:
460613-VAR:
460613-BULK:
460613-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis and anti-inflammatory activity of a series of N-substituted naproxen glycolamides: Nitric oxide-donor naproxen prodrugs.
Ranatunge RR, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry, 14(8), 2589-2589 (2006)