Merck
253871
Sigma-Aldrich
1-Nonyne
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥7,220
25 G
¥28,100
¥7,220
出荷可能日2025年4月16日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥7,220
25 G
¥28,100
About This Item
化学式:
CH3(CH2)6C≡CH
CAS番号:
分子量:
124.22
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥7,220
出荷可能日2025年4月16日詳細
バルクの問い合わせ
蒸気圧
16 mmHg ( 37.7 °C)
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.422 (lit.)
bp
150-151 °C (lit.)
mp
−50 °C (lit.)
密度
0.757 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCCCC#C
InChI
1S/C9H16/c1-3-5-7-9-8-6-4-2/h1H,4-9H2,2H3
InChI Key
OSSQSXOTMIGBCF-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
1-Nonyne reacts with thianthrene cation radical tetrafluoroborate to form trans-1,2-bis(5-thianthreniumyl)alkene tetrafluoroborate[1].
アプリケーション
1-Nonyne has been used in enantioselective synthesis of cladospolide B, C and (ent)-cladospolide D[2].
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
93.2 °F - closed cup
引火点(℃)
34 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
253871-BULK:
253871-25G:
253871-5G:
253871-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Paramashivappa Rangappa et al.
The Journal of organic chemistry, 70(24), 9764-9770 (2005-11-19)
[structure: see text] Thianthrene cation radical tetrafluoroborate (Th*+ BF4(-)) added to the terminal alkynes 1-pentyne, 1-hexyne, 1-heptyne, 1-octyne, 1-nonyne, and 1-decyne to form trans-1,2-bis(5-thianthreniumyl)alkene tetrafluoroborates (1-6). Similarly, addition of phenoxathiin cation radical tetrafluoroborate (PO*+ BF4(-)) to the same alkynes gave
Yalan Xing et al.
Organic letters, 11(5), 1107-1110 (2009-02-06)
The enantioselective synthesis of cladospolide B, C, and (ent)-cladospolide D has been achieved in 11-15 steps from 1-nonyne. The route relies upon an alkyne zipper reaction to relay an ynone and dienoate functional groups across a nine carbon fragment, which