Merck
244384
Sigma-Aldrich
1-デシン
98%
別名:
Octylacetylene, n-Octylacetylene
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥4,940
25 G
¥15,700
¥4,940
在庫数0
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥4,940
25 G
¥15,700
About This Item
化学式:
CH3(CH2)7C≡CH
CAS番号:
分子量:
138.25
Beilstein:
1236372
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
eCl@ss:
39010414
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥4,940
在庫数0
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.427 (lit.)
bp
174 °C (lit.)
mp
−44 °C (lit.)
密度
0.766 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCCCCC#C
InChI
1S/C10H18/c1-3-5-7-9-10-8-6-4-2/h1H,4-10H2,2H3
InChI Key
ILLHQJIJCRNRCJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
1-Decyne has been used to stabilize ruthenium nanoparticles by forming ruthenium-vinylidene interfacial bonds[1].
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
118.4 °F - closed cup
引火点(℃)
48 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
244384-25G:
244384-BULK:
244384-5G:
244384-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Bruce D Phebus et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 15(40), 17647-17653 (2013-09-18)
Ruthenium nanoparticles were stabilized by the self-assembly of 1-decyne forming ruthenium-vinylidene interfacial bonds and further functionalized by metathesis reactions with 4-ethynyl-N,N-diphenylaniline (EDPA) and 9-vinylanthracene (VAN). Photoluminescence studies of the resulting bifunctionalized Ru(EDPA/VAN) nanoparticles showed that as both ligands were bound