Merck
251615
Sigma-Aldrich
エチルアルミニウムジクロリド 溶液
1.0 M in hexanes
別名:
Dichloro(ethyl)alumane solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH2AlCl2
CAS番号:
分子量:
126.95
Beilstein:
4123357
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
製品251615は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
蒸気圧
5 mmHg ( 60 °C)
フォーム
liquid
濃度
1.0 M in hexanes
密度
0.729 g/mL at 25 °C
SMILES記法
CC[Al](Cl)Cl
InChI
1S/C2H5.Al.2ClH/c1-2;;;/h1H2,2H3;;2*1H/q;+2;;/p-2
InChI Key
UAIZDWNSWGTKFZ-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Ethylaluminum dichloride is a strong Lewis acid and a proton scavenger[1] that can be used:
  • To catalyze polymerization of isobutylene.[2]
  • To facilitate Diels-Alder reaction of α,β-unsaturated esters.[3]
  • To carry out Pinacol reduction rearrangements.[4]
  • To promote Schmidt rearrangement of diketoazides in the synthesis of indolizidines and pyrroloazepinediones.[5]
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3 - Water-react 2
ターゲットの組織
Central nervous system, Nervous system
保管分類コード
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-9.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-23 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
アルキルアルミニウムを含有するもの
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
251615-100ML:4548173124810
251615-BULK:
251615-VAR:
251615-800ML:4548173124827
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Stereochemical aspects of the intramolecular Diels-Alder reactions of methyl deca-2, 7, 9-trienoates. 1. Thermal cyclizations.
Roush W R, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 45(21), 4264-4267 (1980)
Ethylaluminum Dichloride.
Snider B B.
e-EROS Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis. (2001)
Ethylaluminum Dichloride.
Snider B B.
e-EROS Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis (2001)
Kinetic and Mechanistic Studies of the Polymerization of Isobutylene Catalyzed by EtAlCl2/Bis (2-chloroethyl) Ether Complex in Hexanes.
Banerjee S, et al.
Macromolecules, 48(16), 5474-5480 (2015)
Cyclorearrangement and cycloolefination of keto-bis-sulfones. A sulfone analog of a pinacol reduction-rearrangement.
Trost B M, et al.
Journal of the American Chemical Society, 114(13), 5432-5434 (1992)