Merck
249777
Sigma-Aldrich
(ブロモメチル)トリメチルシラン
97%
別名:
(トリメチルシリル)メチルブロミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3SiCH2Br
CAS番号:
分子量:
167.12
Beilstein:
1731484
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.444 (lit.)
bp
115.5 °C/742 mmHg (lit.)
密度
1.17 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C[Si](C)(C)CBr
InChI
1S/C4H11BrSi/c1-6(2,3)4-5/h4H2,1-3H3
InChI Key
ACAUYCZBWABOLI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
60.8 °F - closed cup
引火点(℃)
16 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
249777-5G:
249777-VAR:
249777-BULK:
249777-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)