アッセイ
99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.485 (lit.)
bp
140.5 °C (lit.)
mp
3.5 °C (lit.)
密度
1.79 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Fc1cc(F)c(Br)c(F)c1
InChI
1S/C6H2BrF3/c7-6-4(9)1-3(8)2-5(6)10/h1-2H
InChI Key
PZBSPSOGEVCRQI-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
136.4 °F - closed cup
引火点(℃)
58 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
247987-VAR:
247987-1G:
247987-BULK:
247987-5G:
アクティブなフィルタ