Merck
520691
Sigma-Aldrich
Platinum on silica
greener alternative
extent of labeling: 1 wt. % loading, granular, dry
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥23,100
100 G
¥53,000
¥23,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥23,100
100 G
¥53,000
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥23,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
dry
granular
反応適合性
reagent type: catalyst
core: platinum
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
標識化の程度
1 wt. % loading
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
[Pt]
InChI
1S/Pt
InChI Key
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
シリカ担持白金(Pt/SiO2)は、以下のような用途で使用されています。:
  • 酸化亜鉛(ZnO)ナノピラーアレイ作製用担体[1]
  • メタノール酸化向け電極触媒[2]
  • 触媒反応による水素生成用ナノスフェアの合成[3][4][5]
その他情報
メルクは、「グリーンケミストリーの12原則」の1つ以上に準拠した、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお届けすることを目指しています。この製品は、エネルギー分野の研究で使用される製品です。詳細はこちらをご覧ください。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
520691-BULK:
520691-100G:
520691-25G:
520691-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Photoelectrochemical hydrogen production of TiO2 passivated Pt/Si-nanowire composite photocathode
Li S, et al.
ACS Applied Materials & Interfaces, 7(33), 18560-18565 (2015)
Spatially separated ZnO nanopillar arrays on Pt/Si substrates prepared by electrochemical deposition
Lee S, et al.
The Journal of Physical Chemistry C, 111(32), 11793-11801 (2007)
Core-shell nanospheres Pt@ SiO2 for catalytic hydrogen production
Hu Y, et al.
Applied Surface Science, 341, 185-189 (2015)
Solvothermal synthesis of Pt-SiO2/graphene nanocomposites as efficient electrocatalyst for methanol oxidation
Vu THT, et al.
Electrochimica Acta, 161, 335-342 (2015)
Hydrogen production by glycerol steam reforming with Pt/SiO2 and Ni/SiO2 catalysts
Pompeo F, et al.
Catalysis Today, 172(1), 183-188 (2011)
資料
Proton exchange membrane (PEM) fuel cells operate at relatively low temperatures and are composed of two electrodes and a conductive elecrolyte.
PEM燃料電池に用いられる固体高分子電解質(ナフィオン、アクイヴィオン、炭化水素系)や白金系担持触媒を販売いたしております。