Merck
247103
Sigma-Aldrich
2-Bromo-5-nitrotoluene
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥9,440
¥9,440
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥9,440
About This Item
化学式:
CH3C6H3(NO2)Br
CAS番号:
分子量:
216.03
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥9,440
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
98%
mp
78-80 °C (lit.)
官能基
bromo
nitro
SMILES記法
Cc1cc(ccc1Br)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6BrNO2/c1-5-4-6(9(10)11)2-3-7(5)8/h2-4H,1H3
InChI Key
HIMGPQVBNICCGL-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
2-Bromo-5-nitrotoluene has been used in the synthesis of :
  • 4′-amino-4-hydroxy-2′-methylbiphenyl[1]
  • 3′:4-dinitro-2-methyldiphenyl ether via condensation with potassium m-nitrophenoxide[2]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
247103-BULK:
247103-5G:
247103-25G:
247103-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Dimorphs of 4'-amino-4-hydroxy-2'-methylbiphenyl: Assessment of likelihood of polymorphism in flexible molecules.
Dey A and Desiraju GR.
CrystEngComm, 8(6), 477-481 (2006)
16. Substitution in the methyl-4'-nitro-and-4'-acetamido-diphenyl ethers.
Scarborough HA and Sweeten JL.
Journal of the Chemical Society, 52-56 (1934)