157120
4-tert-ブチルベンゾイルクロリド
98%
別名:
4-(1,1-Dimethylethyl)benzoyl chloride, 4-tert-Butylbenzoic acid chloride, p-tert-Butylbenzoyl chloride
サイズを選択してください
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.536 (lit.)
bp
135 °C/20 mmHg (lit.)
密度
1.007 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
acyl chloride
SMILES記法
CC(C)(C)c1ccc(cc1)C(Cl)=O
InChI
1S/C11H13ClO/c1-11(2,3)9-6-4-8(5-7-9)10(12)13/h4-7H,1-3H3
InChI Key
WNLMYNASWOULQY-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
188.6 °F - closed cup
引火点(℃)
87 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
157120-100G:
157120-25G:
157120-BULK:
157120-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)