Merck
246875
Sigma-Aldrich
4-Cyclopentylphenol
technical grade, 95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C5H9C6H4OH
CAS番号:
分子量:
162.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
technical grade
品質水準
アッセイ
95%
bp
155 °C/12 mmHg (lit.)
mp
64-66 °C (lit.)
SMILES記法
Oc1ccc(cc1)C2CCCC2
InChI
1S/C11H14O/c12-11-7-5-10(6-8-11)9-3-1-2-4-9/h5-9,12H,1-4H2
InChI Key
SNBKPVVDUBFDEJ-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
Resolution of 2-, 3- and 4-cyclopentylphenol (positional isomers of cyclopentylphenol) by thin-layer chromatography has been reported.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
246875-1G:
246875-VAR:
246875-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
The Separation of 2-, 3-and 4-Cyclopentylphenol by Thin-Layer Chromatography.
Atkins TM, et al.
Journal of Liquid Chromatography, 6(7), 1171-1174 (1983)