Merck
28255
Sigma-Aldrich
(+)-クパレン
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
別名:
R)-1-(p-トリル)-1,2,2-トリメチルシクロペンタン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 ML
¥75,600
¥75,600
出荷予定日2025年5月29日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 ML
¥75,600
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H22
CAS番号:
分子量:
202.34
Beilstein:
2326949
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥75,600
出荷予定日2025年5月29日
バルクの問い合わせ
アッセイ
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
光学活性
[α]20/D +64±2°, neat
屈折率
n20/D 1.523
bp
275 °C (lit.)
密度
0.937 g/mL at 20 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cc1ccc(cc1)[C@]2(C)CCCC2(C)C
InChI
1S/C15H22/c1-12-6-8-13(9-7-12)15(4)11-5-10-14(15,2)3/h6-9H,5,10-11H2,1-4H3/t15-/m0/s1
InChI Key
SLKPBCXNFNIJSV-HNNXBMFYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
28255-VAR:
28255-BULK:
28255-1ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
María Peñuelas et al.
The Plant cell, 31(10), 2491-2509 (2019-08-09)
The lipid-derived phytohormone jasmonoyl-isoleucine regulates plant immunity, growth and development in vascular plants by activating genome-wide transcriptional reprogramming. In Arabidopsis (Arabidopsis thaliana), this process is largely orchestrated by the master regulator MYC2 and related transcription factors (TFs). However, the TFs