Merck
77102
Sigma-Aldrich
4-Pentylphenol
≥98.0% (GC)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 G
¥7,220
¥7,220
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 G
¥7,220
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H16O
CAS番号:
分子量:
164.24
Beilstein:
1364424
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥7,220
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
≥98.0% (GC)
フォーム
solid
密度
0.960 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C11H16O/c1-2-3-4-5-10-6-8-11(12)9-7-10/h6-9,12H,2-5H2,1H3
InChI Key
ZNPSUQQXTRRSBM-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Skull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
77102-10G:
77102-VAR:
77102-BULK:
77102-50G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Takashi Isobe et al.
Archives of toxicology, 91(11), 3543-3550 (2017-05-14)
4-tert-Octylphenol (4-tOP) is an endocrine-disrupting chemical. It is mainly metabolized into glucuronide by UDP-glucuronosyltransferase (UGT) enzymes in humans. The purpose of this study was to assess inter-individual variability in and the possible roles of UGT isoforms in hepatic 4-tOP glucuronidation
Marta Pastor-Belda et al.
Food chemistry, 221, 76-81 (2016-12-17)
Magnetic solid phase extraction (MSPE) with cobalt ferrite nanoparticles coated with oleic acid is described for the determination of alkylphenols (APs), 4-tert-butylphenol (TBP), 4-pentylphenol (PP), 4-hexylphenol (HP), 4-tert-octylphenol (TOP), 4-n-octylphenol (OP) and 4-nonylphenol (NP) in baby foods using gas chromatography