アッセイ
97%
bp
175 °C/30 mmHg (lit.)
mp
79-82 °C (lit.)
溶解性
water: slightly soluble 0.007 g/L at 20 °C
SMILES記法
CC(C)(C)CC(C)(C)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C14H22O/c1-13(2,3)10-14(4,5)11-6-8-12(15)9-7-11/h6-9,15H,10H2,1-5H3
InChI Key
ISAVYTVYFVQUDY-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
mouse ... Esr1(13982)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
296.6 °F
引火点(℃)
147 °C
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
290823-25G:
290823-BULK:
290823-VAR:
290823-1KG:
試験成績書(COA)