Merck
243892
Sigma-Aldrich
水酸化ルビジウム 溶液
50 wt. % in H2O, 99.9% trace metals basis
別名:
Aqueous rubidium hydroxide, Rubidium monohydroxide solution, Rubidium(1+) hydroxide
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥38,300
¥38,300
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥38,300
About This Item
化学式:
RbOH
CAS番号:
分子量:
102.48
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥38,300
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
99.9% trace metals basis
フォーム
liquid
濃度
50 wt. % in H2O
不純物
≤1500.0 ppm Trace Metal Analysis
密度
1.74 g/mL at 25 °C
SMILES記法
[OH-].[Rb+]
InChI
1S/H2O.Rb/h1H2;/q;+1/p-1
InChI Key
CPRMKOQKXYSDML-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
  • アルカリ金属水酸化物中のネプツニウム(V)の反応:この研究では、ネプツニウム(V)の反応を調査するためのストック溶液を生成するために、水酸化ルビジウム溶液を使用しています(Wilson et al., 2021)。
  • t-BAMBP 抽出による脱塩ブラインからのルビジウムおよびセシウム資源の回収:この研究では、脱塩ブラインから水酸化ルビジウム溶液を得て、それを炭酸ルビジウムに変換することに焦点を当てています(Chen et al., 2020)。
  • 六ウラン酸ルビジウムの合成と研究、およびその熱分解生成物:この論文では、酸化ウラン(VI)と水酸化ルビジウム溶液を反応させることによる六ウラン酸ルビジウムの合成について考察しています(Nipruk et al., 2019)。
  • 4-tert-ブチル-2-(α-メチルベンジル)-フェノールを用いた、高濃度のルビジウムとカリウムを含む硫酸溶液からのルビジウムの溶媒抽出:この研究では、アルカリ度と相対比率の影響などの、硫酸溶液からのルビジウムの溶媒抽出プロセスを調査しています(Zhang et al., 2020)。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
243892-BULK:
243892-100G:
243892-25G:
243892-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2