表示を変更する
100 G
¥22,400
500 G
¥76,900
About This Item
化学式:
CsOH
CAS番号:
分子量:
149.91
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
おすすめの製品
アプリケーション
水酸化セシウム溶液は、リンス液のpH調整に使用できます。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
232068-VAR:
232068-500G:4548173927923
232068-100G:4548173927916
232068-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Brenda Farrell et al.
The Journal of general physiology, 152(7) (2020-05-10)
Outer hair cell (OHC) electromotility amplifies acoustic vibrations throughout the frequency range of hearing. Electromotility requires that the lateral membrane protein prestin undergo a conformational change upon changes in the membrane potential to produce an associated displacement charge. The magnitude
M M V Ramana et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 152, 165-171 (2015-07-25)
In the present work, isopropyl-6-amino-4-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-5-cyano-2-methyl-4H-pyran-3-carboxylate (4H-pyran analog) has been synthesized by a three component reaction catalyzed by CsOH/γ-Al2O3 and characterized. The interaction of 4H-pyran analog with herring sperm DNA (hs DNA) under physiological conditions (phosphate buffer of pH 7.2) was