Merck
242802
Sigma-Aldrich
スルホ酢酸
technical grade
別名:
2-Sulfoacetic acid, Carboxymethylsulfonic acid, Sulfoethanoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥8,690
¥8,690
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥8,690
About This Item
化学式:
HO3SCH2CO2H
CAS番号:
分子量:
140.12
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥8,690
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
グレード
technical grade
品質水準
mp
81-88 °C (lit.)
SMILES記法
OC(=O)CS(O)(=O)=O
InChI
1S/C2H4O5S/c3-2(4)1-8(5,6)7/h1H2,(H,3,4)(H,5,6,7)
InChI Key
AGGIJOLULBJGTQ-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
スルホ酢酸は、環流エタノールにおけるエステル化によるエチルエステルの合成で使用されました[1]
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
242802-100G:
242802-5G:
242802-VAR:
242802-BULK:
242802-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
H T Lee et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 8(3), 289-294 (1999-01-01)
Sulfoacetic acid, phosphoramidate, and phosphoramide analogs of the ACAT inhibitors, CI-999 and CI-1011 were synthesized. The structure-activity relationships of these compounds as ACAT inhibitors are described.