アッセイ
97%
フォーム
powder
mp
≥300 °C (lit.)
溶解性
water: soluble 25 mg/mL, clear, colorless
SMILES記法
[Na+].OC(=O)c1cccc(c1)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C7H6O5S.Na/c8-7(9)5-2-1-3-6(4-5)13(10,11)12;/h1-4H,(H,8,9)(H,10,11,12);/q;+1/p-1
InChI Key
KQHKITXZJDOIOD-UHFFFAOYSA-M
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
375411-500G:
375411-10KG:
375411-100G:
375411-10G:
375411-VAR:
375411-BULK:
アクティブなフィルタ