アッセイ
90%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.475 (lit.)
bp
140-141 °C/14 mmHg (lit.)
密度
1.265 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
bromo
nitrile
SMILES記法
BrCCCCCCC#N
InChI
1S/C7H12BrN/c8-6-4-2-1-3-5-7-9/h1-6H2
InChI Key
HVVQSKCGHAPHMV-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
242470-10G:4548173123097
242470-BULK:
242470-1G:4548173123103
242470-VAR:
アクティブなフィルタ