Merck
B59802
Sigma-Aldrich
4-ブロモブチロニトリル
97%
別名:
1-Bromo-3-cyanopropane, 3-Bromopropyl cyanide, 3-Cyanopropyl bromide, 4-Bromobutyronitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥4,910
25 G
¥13,400
¥4,910
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥4,910
25 G
¥13,400
About This Item
化学式:
Br(CH2)3CN
CAS番号:
分子量:
148.00
Beilstein:
956577
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥4,910
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.478 (lit.)
bp
205 °C (lit.)
密度
1.489 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
BrCCCC#N
InChI
1S/C4H6BrN/c5-3-1-2-4-6/h1-3H2
InChI Key
CQPGDDAKTTWVDD-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
引火点(°F)
217.4 °F - closed cup
引火点(℃)
103 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
B59802-5KG:
B59802-50G:
B59802-5G:4548173189253
B59802-25G:4548173189246
B59802-VAR:
B59802-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Xiaojie Zhao et al.
Journal of chromatography. A, 1587, 197-208 (2018-12-26)
Ionic liquid bonded polysiloxanes (PILs) are a class of polysiloxanes whose side chains contain ionic liquid (IL) moieties. Considering their excellent selectivity and thermo-stability, PILs have great potentials in the development of polar stationary phases for gas chromatography. In this
Franziska Kupke et al.
Scientific reports, 6, 37631-37631 (2016-11-25)
Isothiocyanates are the most intensively studied breakdown products of glucosinolates from Brassica plants and well recognized for their pleiotropic effects against cancer but also for their genotoxic potential. However, knowledge about the bioactivity of glucosinolate-borne nitriles in foods is very