グレード
for ion-selective electrodes
品質水準
蒸気密度
7.4 (vs air)
蒸気圧
0.1 mmHg ( 20 °C)
製品種目
Selectophore™
アッセイ
≥98.0% (GC)
≥98.0%
自己発火温度
500 °F
expl. lim.
4 %
屈折率
n20/D 1.442 (lit.)
bp
260-262 °C (lit.)
mp
22-26 °C (lit.)
密度
0.833 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCO
InChI
1S/C12H26O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h13H,2-12H2,1H3
InChI Key
LQZZUXJYWNFBMV-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
249.8 °F - closed cup
引火点(℃)
121 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
44095-BULK:
44095-VAR:
44095-25G:
44095-5G:
44095-1G:
Choose from one of the most recent versions:
この製品を見ている人はこちらもチェック