Merck
238759
Sigma-Aldrich
2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenol
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
O2NC6H3(CF3)OH
CAS番号:
分子量:
207.11
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.504 (lit.)
bp
92-94 °C/12 mmHg (lit.)
密度
1.473 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
fluoro
nitro
SMILES記法
Oc1ccc(cc1[N+]([O-])=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H4F3NO3/c8-7(9,10)4-1-2-6(12)5(3-4)11(13)14/h1-3,12H
InChI Key
XZEDEVRSUANQEM-UHFFFAOYSA-N
詳細
2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenol is the major product of solution phase photodecomposition of fluorodifen[1].
アプリケーション
2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenol has been used in the synthesis of 2-methyl-2-[2-nitro-4-(trifluoromethyl)phenoxy]propionic acid ethyl ester[2].
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
203.0 °F - closed cup
引火点(℃)
95 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
238759-BULK:
238759-VAR:
238759-25G:
238759-1G:
238759-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Unexpected smiles rearrangement during borane reduction of 2-aryloxy-2-methylpropionamides.
Buchstaller H-P and Anlauf U.
Synthesis, 2005(4), 639-643 (2005)
The aqueous photolysis of TFM and related trifluoromethylphenols. An alternate source of trifluoroacetic acid in the environment.
Ellis DA and Mabury SA.
Environmental Science & Technology, 34(4), 632-637 (2000)