Merck
238694
Sigma-Aldrich
IGEPAL® DM-970
別名:
Polyoxyethylene (150) dinonylphenyl ether, Polyoxyethylene, dinonylphenyl and nonylphenyl ethers, branched
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C2H4O)n · C24H42O · C15H24O
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
mp
59-61 °C (lit.)
HLB
19
法的情報
IGEPAL is a registered trademark of Solvay
ピクトグラム
Environment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>500.0 °F - closed cup
引火点(℃)
> 260 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
238694-100G:
238694-VAR:
238694-500G:
238694-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)