Merck
238678
Sigma-Aldrich
IGEPAL®CO-890
average Mn ~1,982
別名:
ポリオキシエチレン(40)ノニルフェニルエーテル、分枝型
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C2H4O)n · C15H24O n=40
CAS番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
分子量
average Mn ~1,982
mp
46-47 °C (lit.)
HLB
17
SMILES記法
CCCCCCCCCc1ccc(OCCOCCO)cc1
法的情報
IGEPAL is a registered trademark of Solvay
ピクトグラム
Environment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
380.3 °F - closed cup
引火点(℃)
193.5 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
238678-500G:
238678-BULK:
238678-100G:
238678-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Mirko Trilling et al.
Journal of virology, 83(8), 3684-3695 (2009-02-13)
Vaccinia virus (VACV) replicates in mouse and human fibroblasts with comparable kinetics and efficiency, yielding similar titers of infectious progeny. Here we demonstrate that gamma interferon (IFN-gamma) but not IFN-alpha or IFN-beta pretreatment of mouse fibroblasts prior to VACV infection