236055
別名:
LAH, アラン酸リチウム, リチウムテトラヒドロアルミネート
236055-100ML
¥12,500
1 of 10
Sigma-Aldrich
593702
水素化リチウムアルミニウム 溶液
199877
水素化アルミニウムリチウム
212776
703508
212792
281662
ジエチレングリコールジメチルエーテル
323403
216143
テトラブチルアンモニウムフルオリド 溶液
401757
テトラヒドロフラン
8.0566A
Lithium aluminium hydride
liquid
100
reagent type: reductant
0.5 M in 2-methoxyethyl ether
0.95 g/mL at 25 °C
2-30°C
[Li+].[AlH4-]
1S/Al.Li.4H/q-1;+1;;;;
OCZDCIYGECBNKL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
Chemical Synthesis
Chemistry & Biochemicals
Reducing Agents
Danger
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - Water-react 1
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 3
98.6 °F - closed cup
37 °C - closed cup
第一種指定化学物質
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質 金属の水素化物を含有するもの 危険等級I 第一種自然発火性物質及び禁水性物質
名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
236055-100ML:4548173370279 236055-BULK: 236055-800ML: 236055-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
適切なバージョンが見つかりませんか。