アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.5043 (lit.)
bp
182-183 °C/753 mmHg (lit.)
mp
−16 °C (lit.)
密度
1.133 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
fluoro
nitrile
SMILES記法
Fc1cccc(c1)C#N
InChI
1S/C7H4FN/c8-7-3-1-2-6(4-7)5-9/h1-4H
InChI Key
JZTPKAROPNTQQV-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
154.4 °F - closed cup
引火点(℃)
68 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
235822-VAR:
235822-10G:4548173121802
235822-BULK:
235822-1G:4548173121819