Merck
234478
Sigma-Aldrich
1-クロロ-3-ヨードプロパン
99%
別名:
トリメチレンクロロヨージド
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥9,120
100 G
¥31,550
¥9,120
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥9,120
100 G
¥31,550
About This Item
化学式:
Cl(CH2)3I
CAS番号:
分子量:
204.44
Beilstein:
1731115
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥9,120
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
蒸気密度
6.8 (vs air)
蒸気圧
2 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
99%
フォーム
liquid
含みます
copper as stabilizer
屈折率
n20/D 1.548 (lit.)
bp
170-172 °C (lit.)
密度
1.904 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
chloro
iodo
SMILES記法
ClCCCI
InChI
1S/C3H6ClI/c4-2-1-3-5/h1-3H2
InChI Key
SFOYQZYQTQDRIY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
1-クロロ-3-イオドプロパンは、2-置換N-3級-ブタンスルフィニル-5-クロロペンタンイミダートを生成するN-スルフィニルイミダートと非対称なα-アルキル化をします。[1] 過塩素酸テトラ-n-ブチルアンモニウムを含むジメチルホルムアミド中のガラス状炭素電極での1-クロロ-3-イオドプロパンの電解還元が、サイクリック・ボルタンメトリーで研究されています。[2] 水中でのヨウ化アルキルのα,β-不飽和ニトリルへの共役付加にも関与しています。[3]
アプリケーション
1-クロロ-3-イオドプロパンは、以下の合成に用いられています:
  • N-[4-[5-(2,4-ジアミノ-6-オキソ-1,6-ジヒドロピリミジン-5-イル)-2-(2,2,2-トリフルオロアセチル)ペンチル]ベンゾイル]-L-グルタミン酸、グリシンアミドリボヌクレオチドトランスホルミラーゼ (GAR Tfase)およびアミノイミダゾールカルボキサマイドリボ核酸(AICAR Tfase)の阻害因子。[4]
  • 興味深い″プロトンスポンジ″基型分子キノ[7,8-h]キノリン[5]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
234478-25G:4548173986906
234478-100G:4548173986890
234478-VAR:
234478-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Electrochemical Reduction of 1, 3-Dihalopropanes at Carbon Cathodes in Dimethylformamide.
Pritts WA and Peters DG.
Journal of the Electrochemical Society, 141(4), 990-995 (1994)
Fraser F Fleming et al.
The Journal of organic chemistry, 72(18), 6961-6969 (2007-08-10)
A new silica-supported zinc-copper matrix reagent promotes the conjugate addition of alkyl iodides to cyclic and acyclic alkenenitriles in water. X-ray diffraction and electron microscopy techniques suggest that the active copper species generated from elemental zinc and copper(I) iodide is
Synthesis of 1, 2, 3, 4-tetrahydroquinolines and 1, 2, 3, 4-tetrahydro-1, 6-naphthyridines by a directed lithiation reaction.
Reed JN, et al.
Tetrahedron Letters, 29(45), 5725-5728 (1988)
Filip Colpaert et al.
The Journal of organic chemistry, 76(1), 234-244 (2010-12-02)
α-Alkylation of N-sulfinyl imidates with 1-chloro-3-iodopropane successfully led to 2-substituted N-tert-butanesulfinyl-5-chloropentanimidates in acceptable diastereomeric ratios (dr 67/33 to 72/28) and good yields (74-86%). Subsequent reduction with NaBH(4) led to the corresponding 2-substituted N-tert-butanesulfinyl-5-chloropentylamines, which could be cyclized to a range
Heng Cheng et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 13(10), 3593-3599 (2005-04-26)
The synthesis and evaluation of N-[4-[5-(2,4-diamino-6-oxo-1,6-dihydropyrimidin-5-yl)-2-(2,2,2-trifluoroacetyl)pentyl]benzoyl]-L-glutamic acid (2) as an inhibitor of glycinamide ribonucleotide transformylase (GAR Tfase) and aminoimidazole carboxamide ribonucleotide transformylase (AICAR Tfase) are reported. The inhibitor 2 was prepared in a convergent synthesis involving C-alkylation of methyl 4-(4,4,4-trifluoro-3-dimethylhydrazonobutyl)benzoate