Merck
196657
Sigma-Aldrich
1-フルオロナフタレン
99%
別名:
α-Fluoronaphthalene
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥4,400
25 G
¥12,800
¥4,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥4,400
25 G
¥12,800
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H7F
CAS番号:
分子量:
146.16
Beilstein:
1906413
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥4,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.593 (lit.)
bp
215 °C (lit.)
mp
−13 °C (lit.)
密度
1.1322 g/mL at 20 °C (lit.)
官能基
fluoro
SMILES記法
Fc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C10H7F/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7H
InChI Key
CWLKTJOTWITYSI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
O2および1-フルオロナフタレン混合物の気相でのフラッシュ光分解が調査されました[1]
アプリケーション
1-フルオロナフタレンは、6-置換フェナントリジンのt-BuLi媒介合成に使用されました[2]。また、セロトニンとノルエピネフリンの取り込みの強力な阻害剤であるLY248686の合成にも使用されました[3]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
149.0 °F - closed cup
引火点(℃)
65 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
196657-25G:
196657-VAR:
196657-5G:
196657-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Jan Pawlas et al.
Organic letters, 4(16), 2687-2690 (2002-08-03)
[reaction: see text] A one-pot, t-BuLi-induced synthesis of 6-substituted phenanthridines from fluoroarenes and nitriles via 1,2-arynes is reported. Aryl- and hetaryl nitriles, cyanamides, and trimethylacetonitrile gave phenanthridine products. The method was extended to provide bisphenanthridine 10 by a one-pot bis-cyclization
Formation of O 2 (1Sigma g+) by 1-fluoronaphthalene sensitization.
Andrews LJ and Abrahamson EW.
Chemical Physics Letters, 10, 113-116 (1971)
Asymmetric synthesis and absolute stereochemistry of LY248686.
Deeter J, et al.
Tetrahedron Letters, 31(49), 7101-7104 (1990)
C E Cerniglia et al.
Applied and environmental microbiology, 48(2), 294-300 (1984-08-01)
The metabolism of 1-fluoronaphthalene by Cunninghamella elegans ATCC 36112 was studied. The metabolites were isolated by reverse-phase high-pressure liquid chromatography and characterized by the application of UV absorption, 1H nuclear magnetic resonance, and mass spectral techniques. C. elegans oxidized 1-fluoronaphthalene
Peter Wipf et al.
Organic letters, 5(7), 1155-1158 (2003-03-28)
[reaction: see text] Electron-rich dinaphthyl ethers were synthesized by S(N)Ar reactions between naphthols and activated fluoronaphthalenes. 2-tert-Butyl-1,1,3,3-tetramethylguanidine (Barton's base) was found to be an excellent, mild alternative to traditional inorganic bases for promoting the coupling reaction.