Merck
233099
Sigma-Aldrich
trans-4-(トリフルオロメチル)桂皮酸
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CF3C6H4CH=CHCO2H
CAS番号:
分子量:
216.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
フォーム
solid
mp
231-233 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
fluoro
SMILES記法
OC(=O)\C=C\c1ccc(cc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C10H7F3O2/c11-10(12,13)8-4-1-7(2-5-8)3-6-9(14)15/h1-6H,(H,14,15)/b6-3+
InChI Key
ANRMAUMHJREENI-ZZXKWVIFSA-N
アプリケーション
trans-4-(Trifluoromethyl)cinnamic acid has been employed as internal standard for the determination of A77 1726 (2-cyano-3-hydroxy-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-2-butenamide) in plasma by HPLC[1].
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
233099-BULK:
233099-5G:
233099-100G:
233099-VAR:
233099-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Petra Bohanec Grabar et al.
Drug metabolism and disposition: the biological fate of chemicals, 37(10), 2061-2068 (2009-07-08)
Leflunomide is a disease-modifying antirheumatic drug used for the treatment of rheumatoid arthritis (RA). Cytochromes P450, mainly CYP1A2 and CYP2C19, may be involved in the transformation of leflunomide to leflunomide metabolite (A77 1726, 2-cyano-3-hydroxy-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-2-butenamide). The aim of this study was
Noah D Bronstein et al.
ACS nano, 13(4), 3839-3846 (2019-03-12)
We present a combined experimental and theoretical study of ligand-ligand cooperativity during X-type carboxylate-to-carboxylate ligand exchange reactions on PbS quantum dot surfaces. We find that the ligand dipole moment (varied through changing the substituents on the benzene ring of cinnamic