Merck
233080
Sigma-Aldrich
2-(トリフルオロメチル)桂皮酸
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥10,000
¥10,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥10,000
About This Item
化学式:
CF3C6H4CH=CHCO2H
CAS番号:
分子量:
216.16
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥10,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
solid
mp
205-207 °C (lit.)
SMILES記法
OC(=O)\C=C\c1ccccc1C(F)(F)F
InChI
1S/C10H7F3O2/c11-10(12,13)8-4-2-1-3-7(8)5-6-9(14)15/h1-6H,(H,14,15)/b6-5+
InChI Key
AMVYAIXPAGBXOM-AATRIKPKSA-N
関連するカテゴリー
詳細
Ionization constant and UV-spectra of 2-(trifluoromethyl)cinnamic acid has been studied[1].
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
233080-5G:
233080-1G:
233080-25G:
233080-BULK:
233080-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)