アッセイ
98%
フォーム
solid
bp
170 °C/12 mmHg (lit.)
mp
39-42 °C (lit.)
官能基
chloro
nitrile
SMILES記法
Clc1ccc(CC#N)cc1Cl
InChI
1S/C8H5Cl2N/c9-7-2-1-6(3-4-11)5-8(7)10/h1-2,5H,3H2
InChI Key
QWZNCAFWRZZJMA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- SR 48968, a potent, competitive and selective non-peptide antagonist of the neurokinin A (NK2) receptor[1]
- tachykinin NK3 receptor antagonist SR 142801, (R)-N-[ 1-[3-[ 1-benzoyl-3-(3,4-dichlororphenyl)-3-piperidinyl]propyyl]-4-phenyl-4-piperidinyl-N-methyl acetamide[2]
- MDL 105,212, a non-peptide tachykinin receptor antagonist[3]
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
232475-BULK:
232475-1KG:
232475-VAR:
232475-25G:4548173218687
232475-100G:4548173218670