230960
ステインズ-オール
Dye content 95 %
別名:
1-エチル-2-[3-(1-エチルナフト[1,2-d]チアゾリン-2-イリデン)2-メチルプロペニル]ナフト[1,2-d]-チアゾリウムブロミド, 3,37′-ジエチル-9-メチル-4,5,4′,5′-ジベンゾチアカルボシアニン
About This Item
おすすめの製品
組成
Dye content, 95%
λmax
597 nm
SMILES記法
[Br-].CCN1C(/Sc2ccc3ccccc3c12)=C\C(C)=C\c4sc5ccc6ccccc6c5[n+]4CC
InChI
1S/C30H27N2S2.BrH/c1-4-31-27(33-25-16-14-21-10-6-8-12-23(21)29(25)31)18-20(3)19-28-32(5-2)30-24-13-9-7-11-22(24)15-17-26(30)34-28;/h6-19H,4-5H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
MPBRYMWMMKKRGC-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
以下による置換
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
230960-5G:
230960-1G:
230960-250MG:
230960-BULK:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)