Merck
47835
Sigma-Aldrich
Fmoc-Phe(4-CF3)-OH
≥97% (HPLC)
別名:
Fmoc-4-(trifluoromethyl)-L-phenylalanine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥39,100
¥39,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥39,100
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C25H20F3NO4
CAS番号:
分子量:
455.43
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
¥39,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
≥97% (HPLC)
光学活性
[α]/D -37±2°, c = 1 in DMF
反応適合性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
mp
127-130 °C
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Fmoc
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C(O)[C@@H](NC(OCC1C(C=CC=C2)=C2C3=C1C=CC=C3)=O)CC4=CC=C(C(F)(F)F)C=C4
InChI
1S/C25H20F3NO4/c26-25(27,28)16-11-9-15(10-12-16)13-22(23(30)31)29-24(32)33-14-21-19-7-3-1-5-17(19)18-6-2-4-8-20(18)21/h1-12,21-22H,13-14H2,(H,29,32)(H,30,31)/t22-/m0/s1
InChI Key
YMEGJWTUWMVZPD-QFIPXVFZSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
47835-1G:
47835-5G:
47835-BULK:
47835-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)