Merck
225177
Sigma-Aldrich
トリメシチルボラン
97%
別名:
NSC 149907, トリス(2,4,6-トリメチルフェニル) ボラン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥39,100
¥39,100
出荷可能日2025年4月14日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥39,100
About This Item
化学式:
[2,4,6-(CH3)3C6H2]3B
CAS番号:
分子量:
368.36
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥39,100
出荷可能日2025年4月14日詳細
バルクの問い合わせ
アッセイ
97%
フォーム
solid
反応適合性
reagent type: reductant
mp
193-195 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cc1cc(C)c(B(c2c(C)cc(C)cc2C)c3c(C)cc(C)cc3C)c(C)c1
InChI
1S/C27H33B/c1-16-10-19(4)25(20(5)11-16)28(26-21(6)12-17(2)13-22(26)7)27-23(8)14-18(3)15-24(27)9/h10-15H,1-9H3
InChI Key
FXFWLXFJBVILBE-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
以下に関与する反応剤です。
  • トリメシチルボラン、フルオロホウ酸、およびシアノホウ酸誘導体のサンドイッチ錯体の合成
  • 鈴木-宮浦カップリング条件下のアリールジメシチルボランの反応性の調査
  • レーザー脱離イオン化質量分析の調査
  • ホウ素安定化カルバニオンのイオン伝導特性の研究
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
225177-BULK:
225177-10G:
225177-VAR:
225177-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)