Merck
418714
Sigma-Aldrich
Triphenyl borate
≥97%
別名:
NSC 806, Triphenoxyborane, Triphenyl ester boric acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 G
¥7,810
¥7,810
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 G
¥7,810
About This Item
化学式:
(C6H5O)3B
CAS番号:
分子量:
290.12
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥7,810
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
≥97%
フォーム
solid
mp
98-101 °C (lit.)
SMILES記法
O(B(Oc1ccccc1)Oc2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H15BO3/c1-4-10-16(11-5-1)20-19(21-17-12-6-2-7-13-17)22-18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
InChI Key
MDCWDBMBZLORER-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Catalyst involved in:
  • Multicomponent aziridination of aldehydes
  • Hetero-Diels-Alder reactions and Mukaiyama aldol condensation
  • Cross-metathesis of alkenes with 3-nitropropene
  • Asymmetric Claisen rearrangement of unactivated allyl vinyl ethers
  • Ethoxylation
  • Asymmetric aziridination of imines
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
418714-10G:
418714-50G:
418714-BULK:
418714-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)