Merck
223751
Sigma-Aldrich
Methyl 3-(trimethylsilyloxy)crotonate, mixture of cis and trans
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C[OSi(CH3)3]=CHCO2CH3
CAS番号:
分子量:
188.30
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.444 (lit.)
bp
57-59 °C/9 mmHg (lit.)
密度
0.939 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COC(=O)\C=C(\C)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C8H16O3Si/c1-7(6-8(9)10-2)11-12(3,4)5/h6H,1-5H3/b7-6+
InChI Key
OQNKCUVOGBTGDJ-VOTSOKGWSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
147.2 °F - closed cup
引火点(℃)
64 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
223751-10G:
223751-VAR:
223751-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)