Merck
215430
Sigma-Aldrich
α-(4-ピリジルN-オキシド)-N-tert-ブチルニトロン
99%
別名:
N-(4-ピリジルメチレン)-tert-ブチルアミンN,N′-ジオキシド, N-tert-ブチル-α-(4-ピリジル)ニトロンN′-オキシド, POBN
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥40,500
¥40,500
単価¥69,700割引42%
出荷予定日2025年3月31日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥40,500
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H14N2O2
CAS番号:
分子量:
194.23
Beilstein:
1453764
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
solid
アッセイ:
99%
¥40,500
単価¥69,700割引42%
出荷予定日2025年3月31日
バルクの問い合わせ
アッセイ
99%
フォーム
solid
mp
183-185 °C (lit.)
溶解性
water: soluble 10 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
官能基
amine
SMILES記法
CC(C)(C)\[N+]([O-])=C/c1cc[n+]([O-])cc1
InChI
1S/C10H14N2O2/c1-10(2,3)12(14)8-9-4-6-11(13)7-5-9/h4-8H,1-3H3/b12-8+
InChI Key
RNRMWTCECDHNQU-XYOKQWHBSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ヒドロキシラジカル[1]およびセレニドラジカルアニオン[2]の検出に適したスピントラップです。
タンパク質と結合可能な1-ヒドロキシエチルラジカル(HER)へのエタノ-ル酸化を測定するのに用いられるスピントラップ試薬です。DNAのメチル化、鉄による多価不飽和脂肪酸の過酸化、およびアルツハイマ-β-アミロイドペプチドによるフリ-ラジカル形成の研究にも用いられています。軟骨細胞や軟骨組織におけるヒドロキシラジカルの形成を測定する際にPOBNが用いられています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
215430-100MG:
215430-VAR:
215430-1G:
215430-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Measurement of hydroxyl radical activity in a soil slurry using the spin trap a-(4-pyridyl-1-oxide)-N-tert-butylnitrone.
Huling SG, et al.
Environmental Science & Technology, 32(21), 3436-3441 (1998)
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 64, 1976-1976 (1991)
J. Photochem. Photobiol., A, 56, 89-89 (1991)
S Inoue et al.
Biochemical and biophysical research communications, 159(2), 445-451 (1989-03-15)
ESR studies using spin traps, 5,5-dimethylpyrroline-N-oxide and alpha-(4-pyridyl 1-oxide)-N-tert-butylnitrone, revealed that hydroxyl radical adducts are produced by the decomposition of hydrogen peroxide in the presence of nickel(II) oligopeptides. Order of catalytic activities of nickel(II) oligopeptides used in the production of
Andrew E Maclean et al.
PLoS pathogens, 17(3), e1009301-e1009301 (2021-03-03)
The mitochondrial electron transport chain (mETC) and F1Fo-ATP synthase are of central importance for energy and metabolism in eukaryotic cells. The Apicomplexa, important pathogens of humans causing diseases such as toxoplasmosis and malaria, depend on their mETC in every known