Merck
223743
Sigma-Aldrich
4-ヒドロキシ-3-メトキシフェニルアセトニトリル
99%
別名:
ホモバニロニトリル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOC6H3(OCH3)CH2CN
CAS番号:
分子量:
163.17
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
99%
bp
135-145 °C/2 mmHg (lit.)
mp
56-57 °C (lit.)
SMILES記法
COc1cc(CC#N)ccc1O
InChI
1S/C9H9NO2/c1-12-9-6-7(4-5-10)2-3-8(9)11/h2-3,6,11H,4H2,1H3
InChI Key
SDVYWMWQCJEYTC-UHFFFAOYSA-N
詳細
4-Hydroxy-3-methoxyphenylacetonitrile is a phenolic glycoside which is isolated from commercial Adenophora roots.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
223743-BULK:
223743-1G:4548173118499
223743-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Yuka Koike et al.
Journal of natural medicines, 64(3), 245-251 (2010-03-17)
Five novel phenolic glycosides, adenophorasides A (1), B (2), C (3), D (4), and E (5), were isolated from commercial Adenophora roots, together with vanilloloside (6), 3,4-dimethoxybenzyl alcohol 7-O-beta-D: -glucopyranoside (7), and lobetyolin (8). The structures of the new compounds