Merck
223298
Sigma-Aldrich
N-(トリメチルシリル)アセトアミド
95%
別名:
TMSアセトアミド
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥11,300
¥11,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥11,300
About This Item
化学式:
CH3CONHSi(CH3)3
CAS番号:
分子量:
131.25
Beilstein:
741928
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥11,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
solid
bp
84 °C/18 mmHg (lit.)
mp
46-49 °C (lit.)
SMILES記法
CC(=O)N[Si](C)(C)C
InChI
1S/C5H13NOSi/c1-5(7)6-8(2,3)4/h1-4H3,(H,6,7)
InChI Key
LWFWUJCJKPUZLV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
N-(トリメチルシリル)アセトアミド(TMSアセトアミド)のアリル基スカベンジャーとしての効率と、フルオレニルメチルオキシカルボニルクロリド(Fmoc)保護基との適合性が研究されています[1]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
158.0 °F
引火点(℃)
70 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
223298-VAR:
223298-100G:
223298-25G:
223298-500G:
223298-1KG:
223298-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
New allyl group acceptors for palladium catalyzed removal of allylic protections and transacylation of allyl carbamates.
Tetrahedron Letters, 36(32), 5741-5744 (1995)