Merck
21885
Sigma-Aldrich
γ-Carboxy-DL-glutamic acid
≥99.0%
別名:
3-Amino-1,1,3-propanetricarboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NH2CH(COOH)CH2CH(COOH)2
CAS番号:
分子量:
191.14
Beilstein:
2214048
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥99.0%
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
アプリケーション
peptide synthesis
保管温度
2-8°C
SMILES記法
NC(CC(C(O)=O)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H9NO6/c7-3(6(12)13)1-2(4(8)9)5(10)11/h2-3H,1,7H2,(H,8,9)(H,10,11)(H,12,13)
InChI Key
UHBYWPGGCSDKFX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
21885-5MG:
21885-VAR:
21885-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
  1. What is the recommended method for storing stock solutions of item 21885, γ-Carboxy-DL-glutamic acid?
    1 回答
    1. The stock solution of γ-Carboxy-DL-glutamic acid can be stored at temperatures below -20℃ for several months.