Merck
216909
Sigma-Aldrich
8-アニリノ-1-ナフタレンスルホン酸 アンモニウム塩 水和物
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥5,410
250 G
¥124,000
¥5,410
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥5,410
250 G
¥124,000
About This Item
化学式:
C6H5NHC10H6SO3NH4 · xH2O
CAS番号:
分子量:
316.37 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥5,410
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
powder
mp
242-244 °C (lit.)
官能基
sulfonic acid
SMILES記法
N.O.OS(=O)(=O)c1cccc2cccc(Nc3ccccc3)c12
InChI
1S/C16H13NO3S.H3N.H2O/c18-21(19,20)15-11-5-7-12-6-4-10-14(16(12)15)17-13-8-2-1-3-9-13;;/h1-11,17H,(H,18,19,20);1H3;1H2
InChI Key
WCSOAGYLOWUTAG-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
8-Anilino-1-naphthalenesulfonic acid was used as fluorescent probe to detect the presence of hydrophobic sites in aqueous solutions of copolymers of acrylamide and N-alkyl-acrylamides[1]. 8-Anilino-1-naphthalenesulfonic acid ammonium salt hydrate (ANS) was employed as guest molecule to investigate the temperature dependence of affinity behavior of β-cyclodextrin-incorporated poly(N-isopropylacrylamide) hydrogels with ANS[2].
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
216909-BULK:
216909-VAR:
216909-250G:
216909-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Microheterogeneous solutions of amphiphilic copolymers of N-isopropylacrylamide. An investigation via fluorescence methods.
Schild HG and Tirrell DA.
Langmuir, 7(7), 1319-1324 (1991)
Thermosensitive affinity behavior of poly (N-isopropylacrylamide) hydrogels with ?-cyclodextrin moietie.
Wang H-D, et al.
Industrial & Engineering Chemistry Research, 46(5), 1511-1518 (2007)