Merck
215341
Sigma-Aldrich
3,5-Dibenzyloxyacetophenone
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C6H5CH2O)2C6H3COCH3
CAS番号:
分子量:
332.39
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
フォーム
powder
mp
60-62 °C (lit.)
官能基
ketone
phenyl
SMILES記法
CC(=O)c1cc(OCc2ccccc2)cc(OCc3ccccc3)c1
InChI
1S/C22H20O3/c1-17(23)20-12-21(24-15-18-8-4-2-5-9-18)14-22(13-20)25-16-19-10-6-3-7-11-19/h2-14H,15-16H2,1H3
InChI Key
KOJXGMJOTRYLBD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
3,5-Dibenzyloxyacetophenone was used in the synthesis of enantiomerically pure B-ring modified analogs of (−)-epicatechin gallate[1].
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
215341-VAR:
215341-10G:
215341-BULK:
215341-50G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
James C Anderson et al.
Tetrahedron, 61(32), 7703-7711 (2005-08-08)
Two enantiomerically pure B-ring modified analogues of (-)-epicatechin gallate were synthesised and their modulation of beta-lactam resistance using three strains of methicillin resistant Staphylococcus aureus (BB 568, EMRSA-15 and EMRSA-16) evaluated. Sub-inhibitory concentrations (12.5 and 25 mg/L) of the two