Merck
D107603
Sigma-Aldrich
2′,5′-ジヒドロキシアセトフェノン
97%
別名:
2,5-ジヒドロキシフェニルメチルケトン, 2-アセチル-1,4-ジヒドロキシベンゼン, 2-アセチルヒドロキノン, アセチルキノール, キナセトフェノン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥10,900
¥10,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥10,900
About This Item
化学式:
(HO)2C6H3COCH3
CAS番号:
分子量:
152.15
Beilstein:
637903
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥10,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
crystals
mp
204-206 °C (lit.)
SMILES記法
CC(=O)c1cc(O)ccc1O
InChI
1S/C8H8O3/c1-5(9)7-4-6(10)2-3-8(7)11/h2-4,10-11H,1H3
InChI Key
WLDWSGZHNBANIO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
D107603-VAR:
D107603-BULK:
D107603-25G:
D107603-5G:
D107603-50KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Junhai Yang et al.
Journal of mass spectrometry : JMS, 53(10), 1005-1012 (2018-08-04)
We describe the use of aromatic ketones and cinnamyl ketones that have high vacuum stability for analyzing tissue sections using matrix-assisted laser desorption/ionization imaging mass spectrometry. Specifically, the matrix, (E)-4-(2,5-dihydroxyphenyl)but-3-en-2-one (2,5-cDHA) provides high sensitivity and high vacuum stability while producing
Christiane Östreicher et al.
Journal of proteomics, 166, 27-38 (2017-07-10)
Cytoprotective effects by upregulating cellular expression levels of antioxidant proteins are attributed to a significant number of food ingredients. Evaluation of those cytoprotective effects and identification of the most active components requires reliable and comprehensive proteomic strategies. Thus, promising potential
Wojciech Michno et al.
Journal of neurochemistry, 152(5), 602-616 (2019-10-13)
One of the major hallmarks of Alzheimer's disease (AD) pathology is the formation of extracellular amyloid β (Aβ) plaques. While Aβ has been suggested to be critical in inducing and, potentially, driving the disease, the molecular basis of AD pathogenesis