The Palladium particle size is not determined for this product.
おすすめの製品
フォーム
solid
反応適合性
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
SMILES記法
[Pd].O[Al]=O
InChI
1S/Al.H2O.O.Pd/h;1H2;;/q+1;;;/p-1
InChI Key
BBEPUHUDSUQPRM-UHFFFAOYSA-M
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
674133-10G:
674133-VAR:
674133-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック